Beskrivning
Detta konditioneringsreagens Dx är designat för användning med Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer.
Konditioneringsreagens Dx finns tillgänglig som en bruksfärdig påse och används för att fylla polymerpumpen, tvätta polymerpumpen mellan polymertypbyten och under instrumentavstängning. Påsen har tillräcklig volym för engångsanvändning. Den övre delen av påsfästet är förseglad med en plastfilm, som bör tas bort innan installation på instrumentet.
Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och är inte validerade för användning med andra system eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer ska användas av utbildade operatörer vid analys av mänskligt DNA för detektion av fluorescensmärkta DNA-nukleotider genom kapillärelektrofores. Se tillämpligt Applied Biosystems Användarhandbok för Dx genetisk analysator för ytterligare detaljer.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångsmaterial | DNA, RNA |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Formatera | Påse |
| För användning med (utrustning) | 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| Produkttyp | Konditioneringsreagens |
| Frakt skick | Våt is |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2-8 °C. |
Endast för in vitro-diagnostik