Läs mer
Notrax Ledande Runner™ för snabbt avlägsnande av statiska laddningar
Produktkod. 17702258
Change view
Mått (L x B):
1829 x 91 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17702258 1829 x 91 cm
1 options
Produktkod. 17702258 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 743C3660BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1723.64 SEK / Paket med 1
    Save 166.36 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ledande löpare för snabb borttagning av statiska laddningar för att fodra arbetsbänkar, hyllor, vagnar under förvaring och hantering av statisk känsliga komponenter. Pebble top yta är oriktad och lätt att torka av med rekommenderad 057 Mat Cleaner.
  • Konduktiv löpare avleder statisk elektricitet från ledande föremål som placeras på den
  • Skyddar känsliga komponenter säkert från skadliga statiska stötar
  • Pebble top yta som är nötningsbeständig och lätt att torka ren med rekommenderad art
  • 057 Mattrengöring
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
Specifikationer
Mått (L x B) 1829 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 60 ft.
Längd (metrisk) 1829 cm
Material Vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm