Beskrivning
500mL, klar, ingen, 4,75 till 7,75, flytande, vattenlöslig, 0 till 10 % KCl, NaCl, 90 till 100 % vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 500mL |
| Odör | None |
| Lösningen innehåller | 0 to 10% KCl, NaCl, 90 to 100% Water |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Klart |
| pH | 4.75 to 7.75 |
| Löslighet | Soluble in water |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Typ | Conductivity Standard |
| Kvantitet | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.