Läs mer
SI Analytics™ Konduktivitetscell med 1m fast kabel
Produktkod. 10661182 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Typ:
Konduktivitetsmätningscell
Produktkod. Typ
10661182 Konduktivitetsmätningscell
1 options
Produktkod. 10661182 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285106189
Beräknad leverans: 24-11-2026
SI Analytics™ Konduktivitetscell med 1 m fast kabel är konstruerad av en platinasensor och glasaxel.
  • 4-polig cell
  • Skaft i glas
  • 1m kabel med 8-polig kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Konduktivitetsmätningscell
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m med 8-polig kontakt
Diameter (metrisk) 12 mm