Läs mer
Consort Konduktivitetselektrod, allmän platina med glaskropp
Produktkod. 11751999
Change view
Kontakttyper:
1 BNC, 2 Bananer
Produktkod. Kontakttyper
11751999 1 BNC, 2 Bananer
1 options
Produktkod. 11751999 Leverantör Consort Leverantörsnummer SK20T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2642.55 SEK
    2238.68 SEK / Paket med 1
    Save 403.87 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Consort Conductivity Electrode, General Platinum with Glass Body är en konduktivitetselektrod för allmänt bruk med en inbyggd ATC/temperatursond (Pt1000) konstruerad med dubbla platinaringar och levereras med en 1 m kabel, BNC-kontakt och 2 bananpluggar för ATC-anslutning.
Consort erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa elektrokemiska analytiska sensorer och elektrodtillbehör.
  • Designad för laboratorie-, industri-, bioteknik- och medicinska tillämpningar
  • För användning med kompatibla bänk- eller bärbara mätare
  • Under kalibrering eller mätning bör lösningarna röras försiktigt för att säkerställa korrekta avläsningar
  • Använd färska kalibreringslösningar med värden nära det förväntade provvärdet
  • Skölj elektroden mellan mätningarna: först i destillerat vatten och sedan med nästa prov som ska mätas
  • Tillåt elektroderna tillräckligt med tid för att stabilisera sig under kalibrering eller mätning
  • En stabilitetsindikator på alla Consort-mätare uppmanar användaren när avläsningar ska göras
Specifikationer
Cell konstant 1 cm -1
Kontakttyper 1 BNC, 2 Bananer
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning, Låg och hög ledningsförmåga, Forskning, Produktion, Utbildning
För användning med (utrustning) Konduktivitetsmätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 110° C
Typ TetraCon™ Konduktivitetselektrod 325/C
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Längd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Material Glaskropp, dubbla platinaringar
Inkluderar ATC/temperatur
Korsning 2 polare
Temperatursensor Pt1000