Läs mer
Cytiva Konduktivitetsflödescell
Handla allt Cytiva Produkter
Material:
Titan, Etylenpropendien och Fluoroplaster
Titanium and Chlorotrifluoroethylene
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | UNF 10-32 2 B finger tights |
| För användning med (utrustning) | Monitor pH/C-900 |
| Material | Titanium and Chlorotrifluoroethylene |
| Max. Tryck | 50 bar |
| Typ | Conductivity Flow Cell |
| Volym (metrisk) | 0.041 mL |
| pH | 1 till 14 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.23 mm |