Läs mer
Cytiva Konduktivitetsflödescell
Handla allt Cytiva Produkter
Material:
Titan och klortrifluoretylen
Titan, Etylenpropendien och Fluoroplaster
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | M6 |
| För användning med (utrustning) | Konduktivitetsmonitor |
| Material | Titan, Etylenpropendien och Fluoroplaster |
| Max. Tryck | 50 bar |
| Typ | Conductivity Flow Cell |
| Volym (metrisk) | 0.014 mL |
| Kvantitet | 1 förpackning |