Läs mer
Cytiva Konduktivitetsflödescell
Produktkod. 11330232 Handla allt Cytiva Produkter
Material:
Titan och klortrifluoretylen
Titan, Etylenpropendien och Fluoroplaster
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11330232
Brand: Cytiva 18111105
Bara null kvar
Specifikationer
Anslutningstyp UNF 10-32 2 B finger tights
För användning med (utrustning) Monitor pH/C-900
Material Titan och klortrifluoretylen
Max. Tryck 50 bar
Typ Conductivity Flow Cell
Volym (metrisk) 0.041 mL
pH 1 till 14
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) Yttre 4.23 mm