Specifikationer
| Anslutningstyp | UNF 10-32 2 B finger tights |
| För användning med (utrustning) | Monitor pH/C-900 |
| Material | Titan och klortrifluoretylen |
| Max. Tryck | 50 bar |
| Typ | Conductivity Flow Cell |
| Volym (metrisk) | 0.041 mL |
| pH | 1 till 14 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.23 mm |