Läs mer
Hanna Instruments™ Konduktivitetsmätare
Produktkod. 10420833
Change view
Vikt (metrisk):
95 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
10420833 95 g Varje
1 options
Produktkod. 10420833 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI98304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.85 SEK
    798.76 SEK / Paket med 1
    Save 143.09 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±2 % fullskalig
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00 till 19,99 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0.01 mS/cm
Temperaturkompensation Automatisk (0° till 50 °C)
Visningstyp LCD
Mått (L x B x H) 175 x 41 x 23 mm
Vikt (metrisk) 95 g
Typ Exakt och bekväm konduktivitetsmätare
Batteritid Cirka 200 timmar. av kontinuerlig användning
Spänning 1.5 V