Läs mer
Jenway™ Konduktivitetsmätare
Beskrivning
- Samtidig visning av konduktivitet eller TDS och temperatur
- Automatiskt val av räckvidd för bästa upplösning
- Kalibrering med cellkonstant eller standardlösningar
- Automatisk standardigenkänning
- Lagring av upp till 32 resultat
- Dubbelriktad RS232-länk till skrivare eller PC
- 3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Konduktivitetssond av glas med ATC (K=1) (027 013), elektrodstativ och hållare, strömförsörjning i Storbritannien |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 %± 2 siffror |
| Utgångar | Analog, RS232 |
| För användning med (applikation) | Rutinmässiga laboratorieapplikationer |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 6 auto vald från 0 till 1999 mS (med cellkonstant (K)=10 |
| Upplösning (konduktivitet) | 0,01μ S till 1 mS |
| Temperaturkompensation | Automatisk |
| Räckvidd (TDS) | 6 auto vald från 0 till 1999 g/L med cellkonstant (K)=10 |
| Upplösning (TDS) | 0,01 mg/L till 1 g/L |
| Noggrannhet (TDS) | ±0,5 %± 2 siffror |
| Visa mer |