Läs mer
Mettler Toledo™ Ledningsmätare NineFocus™ NF3000™
Produktkod. 31454067
Change view
Modell:
NF3000 AMM BAS
NF3000 PURE H2O
NF3000-KIT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31454067 NF3000-KIT
31454088 NF3000 PURE H2O
31454057 NF3000 AMM BAS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31454067 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30997010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40835.00 SEK
    34813.67 SEK / Paket med 1
    Save 6021.33 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högpresterande, multiparametrad bänkmätare för övertygande precision i pH, ledningsförmåga, jonkoncentration, redox och löst syre. Den modulära mätaren är som bäst med smarta digitala InLab™ DES™ sensorer.
  • Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar med en inbyggd digital modul (DMM). Att lägga till moduler ökar analysproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den helt flexibla användarhanteringen gör det möjligt att anpassa användargrupper efter behov eller situationer och skyddar inställningar från oönskade ändringar. Fullständig efterlevnad med automatisk dataöverföring och full efterlevnad av branschregulatoriska standarder.
  • Snabb problemlösning: Sensordiagnostik med användarens vägledning för felsökning minskar driftstopp, övervakar sensorns tillstånd under hela dess livslängd och minimerar fel.
  • Flexibelt fotavtryck på bänken: Avtagbar terminal med 7 tum pekskärm för flexibla placeringsmöjligheter, vilket ökar användbarheten och bekvämligheten.
  • Enkel operation: Det intuitiva One Click™ användargränssnittet på 14 språk för att kontrollera resultat med ett enda klick förenklar funktionen, sparar tid och minskar fel.
  • Motståndskraftig: IP52-klassningen skyddar instrumentet mot damm och vattenstänk från alla håll och förhindrar korrosion.
  • Maximal sensorflexibilitet: Full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. sensor) InLab ISM med en analog modul.
Alla enheter inkluderar en mätmodul, en elektrodarm och standarder för initial kalibrering.
  • NF3000-kitet inkluderar en InLab 731 Pro-DES-sensor
  • NF3000 Pure Kit H2O inkluderar en InLab 741 Pro-DES-sensor
  • NF3000 AMM Base inkluderar en analog mätmodul för ledningsegenskaper för ISM/icke-ISM-sensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) 0.5 %
Mätlägen Ledningsförmåga med temperatur
Kalibrering Ledningsförmåga, TDS, salthalt, temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001 μS/cm till 2000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 0,1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Visningstyp Färg TFT (7 tum)
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne 3000 resultatset
Datapunkter 2000
Loggfunktionstyp Automatisk per intervall eller händelse, manuell
Information om datahantering PC, skrivare, USB spak
Certifikat och efterlevnad CE, WEEE, RoHS
IP-betyg IP52
Mått (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Vikt (metrisk) 2 kg
Modell NF3000-KIT
Språk Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, thailändska, turkiska
Kanaler 4 (Anpassningsbart med moduler)
Typ Ledningsmätare
Noggrannhet -30 till 130 °C
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (metrisk) 34 cm