Läs mer
Mettler Toledo™ Konduktivitetsmätare SevenDirect SD30
Produktkod. p-9707002
Change view
Typ:
SevenDirect SD30 Kit
SevenDirect SD30 Pure H2O Utrustning
SevenDirect SD30, endast mätare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17580996 SevenDirect SD30, endast mätare
17591006 SevenDirect SD30 Kit
17501016 SevenDirect SD30 Pure H2O Utrustning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17580996 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30671551
SevenDirect SD30 är en noggrann och flexibel bänkmätare för bestämning av konduktivitet, totala lösta fasta ämnen och salthalt. Instrumentet ersätter SevenCompact och levereras med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrument är bänkmätare utvecklade för ett brett utbud av laboratorieapplikationer, som ger exakta mätningar av konduktiviteten för nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett bra komplement till alla labb.
  • Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
  • Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus läge.
  • Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
  • Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
  • En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
  • De EasyPlace elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
  • Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) 0.005
Mätlägen Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 2000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001 till 1
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0 g/L till 100 g/L
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Räckvidd (resistivitet) 0 till 100 Mohm-cm
Visningstyp Färg TFT
Minne 2000 standardmått
Datapunkter 2000
Information om datahantering PC, skrivare, USB-minne
IP-betyg IP54
Mått (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vikt (metrisk) 850 g
Vikt (engelska) 1.9 lb.
Kanaler 1
Typ SevenDirect SD30, endast mätare