Läs mer
Jenway™ Bänk pH/konduktivitetsmätare 3540
Produktkod. 12746965
Change view
Typ:
pH/konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
12746965 pH/konduktivitetsmätare Varje
1 options
Produktkod. 12746965 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9995996
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i alla laboratorier där pH- och konduktivitetsanalyser krävs. Inställningsmenyn ger snabb åtkomst till alla instrumentinställningar, pH- och konduktivitetsmätningsalternativ.
3540-konduktivitets-pH-mätaren levereras med en pH-kombinationselektrod i glas (924 005), glaskonduktivitetssond (K=1 027 013), elektrodstativ och hållare, ATC-sond (027 500), BNC-kortslutningsplugg, pH-buffertar och brittisk ström förse.
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för användning i alla laboratorier där pH- och konduktivitetsanalyser krävs
Kalibrering Kalibrering av båda kanalerna är automatisk, med möjlighet att välja 1, 2 eller 3 kalibreringspunkter.
Minne Lagring av upp till 500 avläsningar (250 för varje läge)
Typ pH/konduktivitetsmätare