Beskrivning
- Få exakta, pålitliga mätningar med dessa ersättningssonder och adaptrar.
- Har ett konduktivitetsområde på 1,0 till 200 000 mikrosiemens
- Lämplig för användning med 19601-06 meter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Konduktivitetssond |
| Certifikat och efterlevnad | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Spårbar hög noggrannhet, bänkkonduktivitetsmätare och sond med kalibrering (19601-06) |