Läs mer
Fisherbrand™ Konduktivitetssensor
Handla allt Fisherbrand Produkter
:
Konduktivitetskontroll
Beskrivning
- Konduktiviteten för en slutsköljning kan ställas in och antalet försök som maskinen måste försöka nå det inställda värdet
- Konduktivitetskontroll ställs enkelt in i programmeringen av sköljfasen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Konduktivitetssensor |