missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Konduktivitetslösning, 1000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Konduktivitet | 1000μS/cm at 25°C |
| Typ | Conductivity Solution |
| Kvantitet | 1000 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering