Läs mer
Konduktivitetslösning, 1000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12934495 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Produktkod. 12934495
Brand: Fisher Chemical CTE 008 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Konduktivitet 1000μS.cm-1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL