Läs mer
Konduktivitetslösning, 1413 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Produktkod. 12944495 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Produktkod. 12944495
Brand: Fisher Chemical CTE 009 1L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Konduktivitet 1413μS.cm-1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 mL