Läs mer
Konduktivitetslösning 15 000μ S.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12934505 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12934505 500 mL 500ml
12924505 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12934505 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer CTE 013 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Konduktivitet 15000μS/cm at 25°C
Typ Conductivity Solution
Kvantitet 500 mL