Läs mer
84μ S/cm ledningsförmåga standardlösningar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Premiumkvalitet 84μ S/cm konduktivitetsstandard som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning
- Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
- Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling för att säkerställa kvalitet
- Premiumkvalitet 84μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
- Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
- Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Luktfritt |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 500 mL |