Läs mer
Konduktivitetslösning 200 000μ S.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083756 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Produktkod. 12914515
Brand: Fisher Chemical CTE 017 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Konduktivitet 200,000μS/cm
Typ Conductivity Solution
Kvantitet 500 mL