Läs mer
Konduktivitetslösning, 50 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12954485 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12954485 500 mL 500ml
12944485 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12954485 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer CTE 004 500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Konduktivitet 50 μS.cm-1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL