Läs mer
Konduktivitetslösning, 500 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12994485 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Produktkod. 12994485
Brand: Fisher Chemical CTE 006 500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Konduktivitet 500μS.cm-1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL