Läs mer
Konduktivitetslösningsstandard, Hanna Instruments
Produktkod. 11574317
Change view
Kvantitet:
460 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11574317 460 ml Varje
1 options
Produktkod. 11574317 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70300L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En förvaringslösning framställd med kemikalier av reagenskvalitet som kan användas för att säkerställa optimal prestanda för dina pH- och ORP-elektroder.
  • Förvaringslösning beredd med kemikalier av reagenskvalitet som kan användas för att säkerställa optimal prestanda för dina pH- och ORP-elektroder
  • Speciell formulering för att minimera mikrobiell tillväxt och osmotiska/diffusionseffekter mellan lösningen och den inre referenselektrolyten
  • Tillverkad speciellt för pH- och ORP-elektroder
  • Tydligt markerat utgångsdatum och partinummer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conductivity Solution Standard
Kvantitet 460 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid