Läs mer
12880 μS/cm Conductivity Standard Solutions, Hanna Instruments™
Produktkod. 11594317
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594317 500 mL Varje
1 options
Produktkod. 11594317 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI7030L
 Begränsad artikel
I lager
Premiumkvalitet 12880 μS/cm konduktivitetsstandard som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning
  • Premiumkvalitet 12880 μS/cm konduktivitetsstandard som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning
  • Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling för att säkerställa kvalitet
  • För laboratorie- och industribruk
  • 12880 μS/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standardreferensmaterial) i avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
  • Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
Specifikationer
Förpackning Flaskor
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 7
Löslighet Soluble
Kvantitet 500 mL