Läs mer
1413μ S/cm konduktivitet standardlösningspåsar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Premiumkvalitet 1 413μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
- Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
- 1,413μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
- Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
- Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
- Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
- Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Ljusblocksflaskor |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Löslighet | Soluble |
| Kvantitet | 500 mL |