Läs mer
1413μ S/cm konduktivitet standardlösningspåsar, Hanna Instruments™
Produktkod. 11637030
Change view
Kvantitet:
500 mL
25 x 20 mL
Förpackning:
Flaskor
Ljusblocksflaskor
Påsar
Analyscertifikat:
Included
Not Included
Förpackningsstorlek:
460ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Analyscertifikat unitSize
11637030 25 x 20 mL Påsar Included Varje
10009060 500 mL Flaskor Not Included 460ml
11616990 500 mL Ljusblocksflaskor Not Included Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11637030 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70031C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Premiumkvalitet 1 413μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat som är idealiskt för användare som inte kalibrerar ofta.
  • Premiumkvalitet 1 413μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
  • Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • 1,413μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
  • Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
  • Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
  • Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
  • Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Förpackning Påsar
Analyscertifikat Included
Odör Odorless
Konduktivitet 1413 μS/cm
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
pH 7
Löslighet Soluble
Kvantitet 25 x 20 mL