Läs mer
Basic Line Conductivity Standard, 1413 μS/cm, Hamilton™
Produktkod. 10607735
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10607735 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10607735 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238986
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger oöverträffad stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ1413 S/cm levereras med ett certifikat med kalibreringsdokument blankett DFM.
  • Håller sig stabil i upp till 3 år
  • Utgångsdatum visas på varje flaska
  • Flaskorna får stå öppna i totalt 60 minuter
Specifikationer
Förpackning Calpack flaska
Kvantitet 500 mL