Läs mer
Basic Line Conductivity Standard, 5 μS/cm, Hamilton™
Produktkod. 10747413
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10747413 250 mL Varje
1 options
Produktkod. 10747413 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2294.12 SEK
    1776.46 SEK / Paket med 1
    Save 517.66 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger oöverträffad stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ5 S/cm levereras med ett certifikat med kalibreringsdokument blankett DFM.
  • Håller sig stabil i upp till 3 år
  • Utgångsdatum visas på varje flaska
  • Flaskorna får stå öppna i totalt 60 minuter
Specifikationer
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mL