Läs mer
5 000μ S/cm konduktivitet standardpåsar, Hanna Instruments™
Kvantitet:
25 x 20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Premiumkvalitet 5 000μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat (COA)
- Konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare
- Kalibrerad med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standardreferensmaterial) i avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
- Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
- Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
- Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Påsar |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Löslighet | Soluble |
| Kvantitet | 25 x 20 mL |