Läs mer
Konduktivitetsstandard 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
FDA-flaska
Ljusblocksflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | FDA-flaska |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Löslighet | Soluble |
| Kvantitet | 500 mL |