Beskrivning
Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing. Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart. Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 473mL |
| Explosionsgräns | Lower: 2.1V% and Upper: 13.7V% |
| Odör | Alcoholic solvent |
| Lösningen innehåller | 30% 1-propanol, <0.01% Potassium Chloride |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| pH | 7 to 9 |
| Löslighet | Soluble in water |
| Kvantitet | 473 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-propanol, potassium chloride
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?