Läs mer
Konduktivitetsstandard vid 25 °C, NIST spårbar, 100 000 μS/cm, Reagecon™
Produktkod. 16450594 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16450594 10 L 10 L
1 options
Produktkod. 16450594 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CSKC100M10L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Testad och certifierad med en ISO17025 ackrediterad testmetod (A2LA ref: 6739.03) och NIST spårbar.
  • Reagecon erbjuder högkvalitativa ledningsledningsstandarder som stödjer noggranna ledningsledningsmätningar och kan användas för sensorkalibrering, kvalitetskontroll, metodvalidering och instrumentkvalificering.
  • Standarderna är vattenbaserade och minimerar fel orsakade av matrismismatch.
  • Direkt spårbar till NIST referensmaterial och uppfyller specifikationskraven för alla större farmakopéer.
  • Tillhandahålls ett omfattande analyscertifikat.
  • En temperaturledningsförmågastabell kan nås via produktetiketten och tydligt visas batchnummer och utgångsdatum för enkelhets användning.
  • En låg temperaturkoefficient minskar temperaturrelaterade fel, vilket möjliggör tillförlitliga mätningar utan strikt temperaturkontroll och stödjande fältanvändning.
  • Hög noggrannhet gör att standarderna fungerar effektivt både som kalibratorer och styrsystem för krävande industriella tillämpningar.
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer förlängd hållbarhet och stabilitet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conductivity Standard
Förpackning HDPE-behållare
Konduktivitet 100 000 μS/cm ±1,0 %
Typ Ledningsförmågasstandard
Molekylvikt (g/mol) Unknown
Kvantitet 10 L
Kvalitet Certifierad