Läs mer
Konduktivitetsstandard vid 25 °C, NIST spårbar, 500 000 μS/cm, Reagecon™
Handla allt Reagecon ProdukterBeskrivning
- Reagecon erbjuder högkvalitativa ledningsledningsstandarder som stödjer noggranna ledningsledningsmätningar och kan användas för sensorkalibrering, kvalitetskontroll, metodvalidering och instrumentkvalificering.
- Standarderna är vattenbaserade och minimerar fel orsakade av matrismismatch.
- Direkt spårbar till NIST referensmaterial och uppfyller specifikationskraven för alla större farmakopéer.
- Tillhandahålls ett omfattande analyscertifikat.
- En temperaturledningsförmågastabell kan nås via produktetiketten och tydligt visas batchnummer och utgångsdatum för enkelhets användning.
- En låg temperaturkoefficient minskar temperaturrelaterade fel, vilket möjliggör tillförlitliga mätningar utan strikt temperaturkontroll och stödjande fältanvändning.
- Hög noggrannhet gör att standarderna fungerar effektivt både som kalibratorer och styrsystem för krävande industriella tillämpningar.
- Tillverkad enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer förlängd hållbarhet och stabilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Förpackning | HDPE-behållare |
| Konduktivitet | 500 000 μS/cm ±1,0 % |
| Typ | Ledningsförmågasstandard |
| Molekylvikt (g/mol) | Unknown |
| Kvantitet | 10 L |
| Kvalitet | Certifierad |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONDUCTIVITY STANDARD 500,000µS/cm @ 25°C Certified Traceable to N.I.S.T.
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid