Läs mer
Konduktivitetsstandard vid 25 °C, NIST spårbar, 500 μS/cm, Reagecon™
Produktkod. 17953792 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953792 500 mL
16522350 250 mL
16512350 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17953792 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRMCSKC500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testad och certifierad med en ISO17025 ackrediterad testmetod (A2LA ref: 6739.03) och NIST spårbar.
  • Reagecon erbjuder högkvalitativa ledningsledningsstandarder som stödjer noggranna ledningsledningsmätningar och kan användas för sensorkalibrering, kvalitetskontroll, metodvalidering och instrumentkvalificering.
  • Standarderna är vattenbaserade och minimerar fel orsakade av matrismismatch.
  • Direkt spårbar till NIST referensmaterial och uppfyller specifikationskraven för alla större farmakopéer.
  • Tillhandahålls ett omfattande analyscertifikat.
  • En temperaturledningsförmågastabell kan nås via produktetiketten och tydligt visas batchnummer och utgångsdatum för enkelhets användning.
  • En låg temperaturkoefficient minskar temperaturrelaterade fel, vilket möjliggör tillförlitliga mätningar utan strikt temperaturkontroll och stödjande fältanvändning.
  • Hög noggrannhet gör att standarderna fungerar effektivt både som kalibratorer och styrsystem för krävande industriella tillämpningar.
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer förlängd hållbarhet och stabilitet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conductivity Standard
Förpackning HDPE-flaska
Konduktivitet 500 μS/cm ±1,0 %
Typ Certifierat referensmaterial
Molekylvikt (g/mol) Unknown
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Referensmaterial