Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Konduktivitet | 100 μmhos |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Namnnotering | Total Dissolved Solids as Potassium Chloride |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.01, 99.99 |
| Analyt- eller komponentnamn | Conductivity |
| Molekylformel | ClK |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning