Läs mer
Konduktivitetsstandard, KCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15266386 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15266386 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15266386 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer TDS2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Konduktivitet1000 μS/cm
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conductivity Standard
Namnnotering Total Dissolved Solids as Potassium Chloride
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.07, 99.93
Analyt- eller komponentnamn KCL
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Typ Certified Reference Material
LEDER [Cl-].[K+]
Element KCL
IUPAC-namn kalium; klorid
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 650mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning