Läs mer
Hanna Instruments™ Conductivity Standard Solution
Produktkod. 12796955
Change view
Kokpunkt:
∼100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kokpunkt Förpackningsstorlek
12796955 ∼100 °C Varje
1 options
Produktkod. 12796955 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI7034
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A choice of ready mixed calibration standards traceable to NIST. Available in 460mL bottles or 20mL individually sealed sachets to protect against light and air. Supplied in boxes of 25.
Specifikationer
Kokpunkt ∼100 °C
Kapacitet (metrisk) 460 mL
Färg Colorless
Typ Calibration Standard Solutions
För användning med (applikation) For laboratory and industrial use
mV räckvidd 80,000 μS/cm
pH-intervall ∼7
Volymprov (metriskt). 460 mL
Garanti 5 Years
Vattenlöslig Yes