Läs mer
Konduktivitetsstandardlösning, 7000 μS/cm, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
Dimensione della confezione:
500ml
Specifica
Specifica
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Konduktivitet | 7000μS/cm |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto