Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. 10309960
Change view
Kvantitet:
20 ml
450 ml
500 ml
Konduktivitet:
12 880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Konduktivitet Förpackningsstorlek
10309960 20 ml 12 880 μS/cm Paket med 25
11627030 20 ml 12 880 μS/cm Varje
10441141 20 ml 1413 μS/cm Paket med 25
11647030 20 ml 1413 μS/cm Varje
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450ml
12786955 450 ml 84 μS/cm 450ml
11514327 500 ml 1413 μS/cm Varje
11574327 500 ml 84 μS/cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10309960 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70030P
 Begränsad artikel
I lager
En konduktivitetsstandard av högsta kvalitet som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning.
  • Premiumkvalitet 12 880μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbara och i bärbara engångspåsar.
  • Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • Premiumkvalitet 12 880μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
  • Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
  • Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
  • Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Konduktivitet 12 880 μS/cm
Typ Calibration Standard
Industry Type Laboratory Use, Industrial Use
Kvantitet 20 ml