Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. 10441141
Change view
Kvantitet:
20 ml
450 ml
500 ml
Konduktivitet:
12 880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Konduktivitet Förpackningsstorlek
10441141 20 ml 1413 μS/cm Paket med 25
10309960 20 ml 12 880 μS/cm Paket med 25
11627030 20 ml 12 880 μS/cm Varje
11647030 20 ml 1413 μS/cm Varje
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450ml
12786955 450 ml 84 μS/cm 450ml
11514327 500 ml 1413 μS/cm Varje
11574327 500 ml 84 μS/cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10441141 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70031P
 Begränsad artikel
I lager
En konduktivitetsstandard av högsta kvalitet som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning.
  • Premiumkvalitet 1 413μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbara och i bärbara engångspåsar
  • Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • Bekväm förpackning för engångsbruk
  • Standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standardreferensmaterial) i avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
  • Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
  • Ett urval av färdigblandade kalibreringsstandarder som kan spåras till NIST
  • Finns i 460 ml flaskor eller 20 ml individuellt förseglade påsar för att skydda mot ljus och luft
Specifikationer
Konduktivitet 1413 μS/cm
Färg Färglös
pH ∼7
Kokpunkt ∼100 °C
Löslighet Soluble in water
Typ Calibration Standard
Industry Type Laboratory Use, Industrial Use
Kvantitet 20 ml