Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Kvantitet:
20 mL
450 mL
500 mL
Konduktivitet:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Premiumkvalitet 84μ S/cm konduktivitetsstandard som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning
- Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
- Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling för att säkerställa kvalitet
- 84μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
- Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
- Ytterligare utrustning som används för att förbereda lösningarna inkluderar certifierade viktkontrollerade vågar, klass A-glas och certifierade termometrar
- Ett urval av färdigblandade kalibreringsstandarder som kan spåras till NIST
- Finns i 460 ml flaskor eller 20 ml individuellt förseglade påsar för att skydda mot ljus och luft
- Levereras i kartong om 25 st
Specifikationer
Specifikationer
| Konduktivitet | 84 μS/cm |
| Färg | Färglös |
| pH | ∼7 |
| Kokpunkt | ∼100 °C |
| Löslighet | Soluble in water |
| Typ | Calibration Standard |
| Industry Type | Laboratory Use, Industrial Use |
| Kvantitet | 500 mL |