Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. 11627030
Kvantitet:
20 mL
450 mL
500 mL
Konduktivitet:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
Produktkod. 11627030
Brand: Hanna Instruments HI70030P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En konduktivitetsstandard av högsta kvalitet som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning.
  • Premiumkvalitet 12 880μ S/cm konduktivitetslösning alltså NIST spårbara och i bärbara engångspåsar.
  • Temperaturdiagram över den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • Premiumkvalitet 12 880μ S/cm konduktivitetslösning standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standard referensmaterial)
  • Avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
  • Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
  • Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Konduktivitet 12,880 μS/cm
Typ Calibration Standard
Industry Type Laboratory Use, Industrial Use
Kvantitet 20 mL