Läs mer
Konduktivitetsstandardlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. 12776955
Change view
Kvantitet:
20 ml
450 ml
500 ml
Konduktivitet:
12 880 μS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
450ml
Paket med 25
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Konduktivitet unitSize
12776955 450 ml 1413 μS/cm 450ml
10309960 20 ml 12 880 μS/cm Paket med 25
11627030 20 ml 12 880 μS/cm Varje
10441141 20 ml 1413 μS/cm Paket med 25
11647030 20 ml 1413 μS/cm Varje
12786955 450 ml 84 μS/cm 450ml
11514327 500 ml 1413 μS/cm Varje
11574327 500 ml 84 μS/cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12776955 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI7031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En konduktivitetsstandard av högsta kvalitet som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning.
  • Ett urval av färdigblandade kalibreringsstandarder som kan spåras till NIST
  • Finns i 460 ml flaskor eller 20 ml individuellt förseglade påsar för att skydda mot ljus och luft.
  • En premiumkvalitet 1 413μ S/cm konduktivitetsstandard som är förberedd mot en NIST spårbar kaliumkloridlösning
  • Temperaturdiagram av den faktiskaμ S/cm-värde vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling för att säkerställa kvalitet
  • Standardiserad med en konduktivitetsmätare som har kalibrerats med kaliumklorid NIST 2202 SRM (Standardreferensmaterial) i avjoniserat vatten för analytiskt bruk i enlighet med ISO 3696/BS3978
Specifikationer
Konduktivitet 1413 μS/cm
Färg Färglös
pH ∼7
Kokpunkt ∼100 °C
Löslighet Soluble in water
Typ Calibration Standard
Industry Type Laboratory Use, Industrial Use
Kvantitet 450 ml