Läs mer
Basic Line Conductivity Standard, 1,3 μS/cm, Hamilton™
Produktkod. 10661794
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
300ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10661794 250 mL 300ml
1 options
Produktkod. 10661794 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238973
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger oöverträffad stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ1,3 S/cm levereras med ett certifikat med kalibreringsdokument blankett DFM.
  • Håller sig stabil i upp till 1 år
  • Utgångsdatum visas på varje flaska
  • Flaskorna får stå öppna i totalt 60 minuter
Specifikationer
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mL