Läs mer
Basic Line Conductivity Standard, 1,3 μS/cm, Hamilton™
Produktkod. 30067371
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30067371 250 mL
1 options
Produktkod. 30067371 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.56 SEK
    1900.87 SEK / 250ml
    Save 289.69 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger oöverträffad stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ1,3 S/cm levereras med ett certifikat med kalibreringsdokument blankett DFM.
  • Håller sig stabil i upp till 1 år
  • Utgångsdatum visas på varje flaska
  • Flaskorna får stå öppna i totalt 60 minuter
Specifikationer
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mL