Läs mer
Basic Line Conductivity Standard, 100 μS/cm, Hamilton™
Produktkod. 10582285
Change view
Kvantitet:
300 mL
Förpackningsstorlek:
300ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10582285 300 mL 300ml
1 options
Produktkod. 10582285 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 238934
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger oöverträffad stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ100 S/cm levereras med ett certifikat med kalibreringsdokument blankett DFM.
  • Håller sig stabil i upp till 3 år
  • Utgångsdatum visas på varje flaska
  • Flaskorna får stå öppna i totalt 60 minuter
Specifikationer
Förpackning 300 ml glasflaska
Kvantitet 300 mL