Läs mer
Basic Line Conductivity Standard, 84 μS/cm, Hamilton™
Beskrivning
- Håller sig stabil i upp till 3 år
- Utgångsdatum visas på varje flaska
- Flaskorna får stå öppna i totalt 60 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 500 ml calpack flaska |
| Kvantitet | 500 mL |