Läs mer
Konduktivitetsstandard, 100 μS/cm, NIST Auktoriserad, Chem-Lab
Produktkod. 11983083
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11983083 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11983083 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL03.1119.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 SEK
    343.85 SEK / 500ml
    Save 133.15 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kalibrerar elektroder och mätare för exakta mätningar av elektrisk och värmeledningsförmåga. Konduktivitetsstandard, 100 μS/cm, NIST Auktoriserad, Chem-Lab är en kaliumkloridlösning för laboratoriebruk och LF-mätningar. 100 μS (± 1 %) vid 25 °C.
15 °C —80,56 μS/cm
16 °C —82,50 μS/cm
17 °C —84,45 μS/cm
18 °C —86,39 μS/cm
19 °C —88,33 μS/cm
20 °C —90,28 μS/cm
21 °C —92,22 μS/cm
22 °C —94,17 μS/cm
23 °C —96,11 μS/cm
24 °C —98,06 μS/cm
25 °C —100,00 μS/cm
30 °C —109,72 μS/cm
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Förpackning Polyeten
CAS 7447-40-7
Densitet 1.00g/mL
Konduktivitet 100 μS/cm
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn kalium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74,56 g/mol